missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3’,5’-Diiodo-L-thyronine, TRC

Artikelnummer. 30135876
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135876 250 mg
30007576 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455156250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4192-14-7
Molekylær formel C15H13I2NO4
Molekylvægt (g/mol) 525.08
Synonym (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)phenyl)propanoic Acid, 3',5'-Diiodothyronine, O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-L-tyrosine, 3-[p-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)phenyl]-L-alanine
SMIL OC(C(I)=C1)=C(I)C=C1OC(C=C2)=CC=C2C[C@H](N)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3',5'-Diiodo-L-thyronine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-11-6-10(7-12(17)14(11)19)22-9-3-1-8(2-4-9)5-13(18)15(20)21/h1-4,6-7,13,19H,5,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 524.8934
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.