CAS RN 4192-14-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3’,5’-Diiodo-L-thyronine, TRC
CAS: 4192-14-7 Molekylær formel: C15H13I2NO4 Molekylvægt (g/mol): 525.08 Synonym: (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)phenyl)propanoic Acid,3',5'-Diiodothyronine,O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-L-tyrosine,3-[p-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)phenyl]-L-alanine SMIL: OC(C(I)=C1)=C(I)C=C1OC(C=C2)=CC=C2C[C@H](N)C(O)=O