Få mere at vide
3,5-dihydroxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10153154 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153154 1 g Glasflaske 1g
11980239 5 g Glasflaske 5g
11990239 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153154 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425650010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26153-38-8
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00016611
InChI nøgle HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153.0°C to 158.0°C
Farve Grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver