Få mere at vide
3,5-dihydroxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
3,5-Dihydroxybenzaldehyd bruges som byggesten i syntesen af mere komplekse strukturer. Det bruges også i syntesen af terbutalin (T109750), som er en vigtig bronkodilatator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-Dihydroxybenzaldehyd bruges som byggesten i syntesen af mere komplekse strukturer. Det bruges også i syntesen af terbutalin (T109750), som er en vigtig bronkodilatator.
Opløselighed Opløselig i
ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dihydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 158 °C til 161 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1930147 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol og diethylether. |
| Formel vægt | 138.12 |
| Procent renhed | 98% |