Få mere at vide
3,5-dihydroxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11468246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468246 1 g 1g
11478246 5 g 5g
11488246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15338.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzaldehyd bruges som byggesten i syntesen af mere komplekse strukturer. Det bruges også i syntesen af terbutalin (T109750), som er en vigtig bronkodilatator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dihydroxybenzaldehyd bruges som byggesten i syntesen af mere komplekse strukturer. Det bruges også i syntesen af terbutalin (T109750), som er en vigtig bronkodilatator.
Opløselighed Opløselig i
ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26153-38-8
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00016611
InChI nøgle HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 158°C to 161°C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
Beilstein 1930147
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%