Få mere at vide
3',5'-Dihydroxyacetophenone, 97%
Artikelnummer. 10656612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656612 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10656612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208630250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 51863-60-6 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3', 5'-Dihydroxyacetophenone
Navn note 97%
CAS 51863-60-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143.0°C to 147.0°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H8O3
Lineær formel (HO)2C6H3COCH3
MDL nummer MFCD00002290
Mængde 25 g
Beilstein 08, II, 301
Synonym 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in acetone
InChI nøgle WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
IUPAC navn 1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 152.15
PubChem CID 103993
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.