Få mere at vide
3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxyisovanillic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O5/c1-13-7-5(9)2-4(8(11)12)3-6(7)10/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 184.0372 |