CAS RN 4319-02-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic Acid, TRC
CAS: 4319-02-2 Molekylær formel: C8 H8 O5 Molekylvægt (g/mol): 184.15 Synonym: Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methoxy-,α-Resorcylic acid, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI),3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid,4-Methoxy-3,5-dihydroxybenzoic acid,4-O-Methylgallic acid,Gallic acid 4-methyl ether,5-Hydroxyisovanillic acid IUPAC navn: 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoic acid SMIL: COc1c(O)cc(cc1O)C(=O)O