Få mere at vide
3,5-difluorsalicylsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445727
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445727 1 g 1g
15455727 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32940.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84376-20-5 | Molekylærformel: C7H4F2O3 | Molekylvægt: 174,103 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84376-20-5
Molekylær formel C7H4F2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.103
MDL nummer MFCD06203609
InChI nøgle GZPCNALAXFNOBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorosalicylic acid, 3,5-difluoro-salicylic acid, benzoic acid, 3,5-difluoro-2-hydroxy
PubChem CID 10888405
IUPAC navn 3,5-difluor-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)O)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorosalicylic acid
Smeltepunkt 187 °C til 191 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 174.1
Procent renhed ≥98%