Få mere at vide
3,5-difluorphenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461406
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461406 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15461406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54622.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62351-47-7 | C6H3BrF2Mg | 217.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorophenylmagnesium bromide
CAS 62351-47-7
Molekylær formel C6H3BrF2Mg
MDL nummer MFCD00672005
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,5-difluorophenyl magnesium, 3,5-difluorophenylmagnesiumbromide, curgxpmircwedb-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorophenyl magnesium bromide, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC([Mg]Br)=CC(F)=C1
IUPAC navn magnesium;1,3-difluorbenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778376
Formel vægt 217.29
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF