Få mere at vide
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11376589
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376589 1 g 1g
11386589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26189.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 502496-27-7 | C6H7ClF2N2 | 180.583 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502496-27-7
Molekylær formel C6H7ClF2N2
Molekylvægt (g/mol) 180.583
MDL nummer MFCD03094171
InChI nøgle CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenylhydrazine hcl, 3,5-difluorophenylhydrazinehydrochloride, 1-3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluoro phenylhydrazine, hydrazine, 3,5-difluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem1085, pubchem20776, c6h6f2n2.hcl
PubChem CID 16217172
IUPAC navn (3,5-difluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt 264°C to 266°C
Mængde 1 g
Formel vægt 180.59
Procent renhed 97%