Få mere at vide
3,5-Difluorophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474057 25 g 25g
11454057 1 g 1g
11464057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19484.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105184-38-1
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00010316
InChI nøgle IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC navn 2-(3,5-difluorophenyl)acetic acid
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Mængde 25 g
Beilstein 3605064
Formel vægt 172.13
Procent renhed 99%