Få mere at vide
3,5-Difluorophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454057 1 g 1g
11464057 5 g 5g
11474057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19484.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105184-38-1
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00010316
InChI nøgle IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC navn 2-(3,5-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Mængde 1 g
Beilstein 3605064
Formel vægt 172.13
Procent renhed 99%