Få mere at vide
3,5-difluorbenzylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431176
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431176 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15431176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54427.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1417985-27-3 | C7H5BrF2Mg | 231.323 g/mol
Det er et grønt alternativ til tetrahydrofuran. er i stand til at producere høje koncentrationer af brom-, benzyl- og allyl Grignard-reagenser. 2-MeTHF producerer hurtigt rene vandfasespaltninger uden at danne emulsioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et grønt alternativ til tetrahydrofuran. er i stand til at producere høje koncentrationer af brom-, benzyl- og allyl Grignard-reagenser. 2-MeTHF producerer hurtigt rene vandfasespaltninger uden at danne emulsioner.
Opløselighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 1417985-27-3
Molekylær formel C7H5BrF2Mg
MDL nummer MFCD11113509
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Synonym 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, qpuypkpzikvhdr-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 3,5-difluorobenzyl magnesium bromide, grignard reagent
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle QAXANYLHEOPEGM-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1=CC(=CC(=C1)F)F.[Mg+2].[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 231.323
PubChem CID 73995805
Formel vægt 231.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Fysisk form Væske