Få mere at vide
3,5-difluorbenzoylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429357 25 g 25g
11419357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21400.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129714-97-2 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
3,5-difluorbenzoylchlorid, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt, organisk mellemprodukt og kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-difluorbenzoylchlorid, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt, organisk
mellemprodukt og kemisk syntese.
Opløselighed Det reagerer med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Fugtfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129714-97-2
Molekylær formel C7H3ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 176.547
MDL nummer MFCD00010309
InChI nøgle OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzoic acid chloride, pubchem20777, acmc-1chrc, intermediates-zcf02002, 3,5difluorobenzoyl chloride, 3,5-di-fluorobenzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl-chloride
PubChem CID 145600
IUPAC navn 3,5-difluorbenzoylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.41
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 69°C (156°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4307685
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts with water.
Formel vægt 176.55
Procent renhed ≥98%