Få mere at vide
3,5-Difluorbenzensulfonamid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Difluorobenzenesulfonamide |
| Smeltepunkt | 157 °C til 161 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5333160 |
| Formel vægt | 193.17 |
| Procent renhed | 98% |