Få mere at vide
3,5-Difluorobenzenesulfonamide, 98%
Artikelnummer. 11456870
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456870 1 g 1g
11466870 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19720.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140480-89-3 | C6H5F2NO2S | 193.168 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140480-89-3
Molekylær formel C6H5F2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 193.168
MDL nummer MFCD02091379
InChI nøgle MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 446275
ChEBI CHEBI:42566
IUPAC navn 3,5-difluorbenzensulfonamid
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Mængde 1 g
Beilstein 5333160
Formel vægt 193.17
Procent renhed 98%