Få mere at vide
3,5-Difluorobenzeneboronic acid, 97+%
Artikelnummer. 11378396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378396 1 g 1g
11388396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156545-07-2 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156545-07-2
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.911
MDL nummer MFCD01318138
InChI nøgle QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzeneboronic acid, 3,5-difluorophenyl boronic acid, 3,5-difluorophenyl boranediol, 3,5-difluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,5-difluorophenyl, 3,5-difluorophenyl dihydroxyborane, 3,5-difluoro phenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-difluorophenyl, 3,5-difluorophenylbornic acid
PubChem CID 2734338
IUPAC navn (3,5-difluorphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 6800882
Formel vægt 157.91
Procent renhed ≥97%