Learn More
3,5-Difluorobenzaldehyde, 98+%
Product Code. 10433405 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10433405 5 g Glasflaske 5g
10117893 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10433405 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 293470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32085-88-4
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.1
MDL nummer MFCD00010329
InChI nøgle ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
PubChem CID 588160
IUPAC navn 3,5-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Difluorobenzaldehyde
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Grøn
Tæthed 1.2960g/mL
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3CHO
Brydningsindeks 1.4930 to 1.4950
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.296
Formel vægt 142.1
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Difluorobenzaldehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.