Få mere at vide
3,5-Difluorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11438746
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438746 25 g 25g
11389519 1 g 1g
11428746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16917.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32085-88-4
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.105
MDL nummer MFCD00010329
InChI nøgle ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
PubChem CID 588160
IUPAC navn 3,5-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorobenzaldehyde
Kogepunkt 61°C to 63°C (43 mmHg)
Flammepunkt 56°C (132°F)
Brydningsindeks 1.493
Mængde 25 g
FN nummer UN1989
Beilstein 2573392
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.11
Procent renhed 97%