Få mere at vide
3,5-difluoranisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422887 25 g 25g
11412887 5 g 5g
11432887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15497.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 93343-10-3 | Molekylær formel: C7H6F2O | Molekylvægt: 144,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93343-10-3
Molekylær formel C7H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 144.12
MDL nummer MFCD00042560
InChI nøgle OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
IUPAC navn 1,3-difluor-5-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoroanisole
Tæthed 1.234
Kogepunkt 145 °C til 148 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Brydningsindeks 1.466
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 4966844
Formel vægt 144.12
Procent renhed 97%