Få mere at vide
3,5-difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607831 1 g Glasflaske 1g
10648021 10 g Glasflaske 10g
10510034 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10607831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311420010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-39-4
Molekylær formel C6H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 129.11
MDL nummer MFCD00007763
InChI nøgle KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
PubChem CID 96595
IUPAC navn 3,5-difluoranilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Difluoroaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 75g/mL
Kogepunkt 82°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 129.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof