Få mere at vide
3',5'-Difluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10786475 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786475 1 g Glass bottle 1g
10566104 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786475 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 123577-99-1
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.13
MDL nummer MFCD00042489
InChI nøgle OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
PubChem CID 518596
IUPAC navn 1-(3,5-difluorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3', 5'-Difluoroacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel F2C6H3COCH3
Mængde 1 g
Formel vægt 156.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3',5'-Difluoroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.