Få mere at vide
3',5'-Difluoroacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11429816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429816 1 g 1g
11439816 5 g 5g
11449816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20301.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123577-99-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123577-99-1
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.13
MDL nummer MFCD00042489
InChI nøgle OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
PubChem CID 518596
SMIL CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Difluoroacetophenone
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Kogepunkt 94°C to 95°C (13 mmHg)
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.4876
Mængde 1 g
Beilstein 6798740
IUPAC navn 1-(3,5-difluorphenyl)ethanon
Formel vægt 156.13
Procent renhed 97%