Få mere at vide
3,5-difluor-4-(trifluormethyl)brombenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10179649
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10179649 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10179649 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00121DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene
CAS 156243-64-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H2BrF5
Mængde 5 g
Synonym 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
InChI nøgle QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
IUPAC navn 5-brom-1,3-difluor-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 260.989
PubChem CID 23450919
Formel vægt 260.99
Procent renhed 97%