Få mere at vide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11475930
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475930 1 g 1g
11485930 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26526.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 706786-42-7 | C8H7BrF2O | 237.04 g/mol
3,5-difluor-4-methoxybenzylbromid er nyttig til forskningsformål. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-difluor-4-methoxybenzylbromid er nyttig til forskningsformål. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærk syre og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 706786-42-7
Molekylær formel C8H7BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 237.04
MDL nummer MFCD04115916
InChI nøgle IQTBMXJVMUSGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-methoxybenzyl bromide, 5-bromomethyl-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-bromomethyl-2,6-difluoroanisole, benzene, 5-bromomethyl-1,3-difluoro-2-methoxy
PubChem CID 17750664
IUPAC navn 5-(brommethyl)-1,3-difluor-2-methoxybenzen
SMIL COC1=C(F)C=C(CBr)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 237.04
Procent renhed 97%