Få mere at vide
3,5-Difluor-4-methoxyanilin, 97%
Artikelnummer. 11356869
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356869 5 g 5g
11346869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26778.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 363-47-3 | C7H7F2NO | 159,14 g/mol
3,5-difluor-4-methoxyanilin anvendes i forbindelse med termisk energi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-difluor-4-methoxyanilin anvendes i forbindelse med termisk energi
.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 363-47-3
Molekylær formel C7H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 159.14
MDL nummer MFCD04115910
InChI nøgle POVSDXPEJZMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,6-fluoroanisole, benzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-9ci, 3,5-difluoro-4-methoxy-aniline, benzenamine,3,5-difluoro-4-methoxy, pubchem10104, 3,5-difluoro-4-methxoyaniline, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxyphenylamine, 3,5-difluoro-4-methoxybenzeneamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 2783137
IUPAC navn 3,5-difluor-4-methoxyanilin
SMIL COC1=C(F)C=C(N)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Lugt Karakteristik
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 159.14
Procent renhed 97%