Få mere at vide
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15473407
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473407 250 mg 250mg
11302149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26139.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 118276-06-5 | C7H4F2O2 | 158,104 g/mol
3,5-difluor-4-hydroxybenzaldehyd anvendes til fremstilling af (Z)-2,6-difluor-((2-methyl-5-oxooxazol-4(5H)-yliden)methyl)phenylacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-difluor
-4-hydroxybenzaldehyd anvendes til fremstilling af (Z)-2,6-difluor-((2-methyl-5-oxooxazol-4(5H)-yliden)methyl)phenylacetat.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærk syre og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118276-06-5
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.104
MDL nummer MFCD06797917
InChI nøgle SKOYTQILPMNZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-hydroxy, pubchem17015, acmc-1c2v9, ksc495m7b, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-hydroxy-9ci, s-3-hydroxy-1-hydroxymethylpropyl carbamic acid benzyl ester
PubChem CID 10192584
IUPAC navn 3,5-difluor-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 158.11
Procent renhed 99%