Få mere at vide
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494497
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15494497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31851.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-68-5
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.132
MDL nummer MFCD09832335
InChI nøgle MTPAERCJUJOIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-2-methylbenzaldehyde, jrd
PubChem CID 20112146
IUPAC navn 3,5-difluoro-2-methylbenzaldehyde
SMIL CC1=C(C=C(C=C1C=O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 156.13
Procent renhed 97%