Få mere at vide
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396729
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396729 1 g 1g
11306739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26260.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886498-75-5
Molekylær formel C8H6F2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.13
MDL nummer MFCD06660198
InChI nøgle MEVHLVDNBMQMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem4942, 3,5-difluoro-2-methoxybenzoicacid, 3,5-difluoro-2-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 17750763
IUPAC navn 3,5-difluoro-2-methoxybenzoic acid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1C(=O)O)F)F
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 188.13
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.