Få mere at vide
3,5-Dichlorophenylhydrazin hydrochlorid, 95%
Beskrivelse
3,5-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid er en byggesten, der er blevet brugt til syntese af 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H )-one-derivater, der skal anvendes som et anti-leukæmisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid er en byggesten, der er blevet brugt til syntese af 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H )-one-derivater, der skal anvendes som et anti-leukæmisk middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼204 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4208459 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 213.5 |
| Procent renhed | 97% |