Få mere at vide
3,5-dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412098
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412098 5 g 5g
11402098 1 g 1g
11422098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15127.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63352-99-8 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
3,5-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid er en byggesten, der er blevet brugt til syntese af 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H )-one-derivater, der skal anvendes som et anti-leukæmisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid er en byggesten, der er blevet brugt til syntese af 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H )-one-derivater, der skal anvendes som et anti-leukæmisk middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63352-99-8
Molekylær formel C6H7Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 213.486
MDL nummer RONG>
InChI nøgle BDXZOJVMTJOAPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazine hcl, 1-3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,5-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7531, c6h6cl2n2.hcl, acmc-209nf3
PubChem CID 2723913
IUPAC navn (3,5-dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼204°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4208459
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.5
Procent renhed 97%