Få mere at vide
(3,5-dichlorphenyl)methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576714
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10576714 50 g 50g
10109702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576714 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB00433EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60211-57-6
Molekylær formel C7H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 177.024
InChI nøgle VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
PubChem CID 43236
IUPAC navn (3,5-dichlorphenyl)methanol
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3CH2OH
Mængde 50 g
Formel vægt 177.03
Procent renhed 97%