Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10415722
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10415722 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10415722 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00168DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 39989-43-0
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00052681
InChI nøgle ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
SMIL NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichlorobenzylamine
CAS min % 95.0
Tæthed 1.3200g/mL
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel Cl2C6H3CH2NH2
Mængde 1 g
IUPAC navn (3,5-dichlorophenyl)methanamine
Formel vægt 176.05
Procent renhed 95%