Få mere at vide
3,5-dichlorbenzylamin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398585
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398585 1 g 1g
11308595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12054.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39989-43-0 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39989-43-0
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00052681
InChI nøgle ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
SMIL NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzylamine
Kogepunkt 141°C to 144°C (15 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 3237459
IUPAC navn (3,5-dichlorphenyl)methanamin
Formel vægt 176.05
Procent renhed 97%