Få mere at vide
3,5-dichlorbenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11465633
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465633 25 g 25g
11455633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13527.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 60211-57-6 | C7H6Cl2O | 177,024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60211-57-6
Molekylær formel C7H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 177.024
MDL nummer MFCD00004634
InChI nøgle VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 43236
IUPAC navn (3,5-dichlorphenyl)methanol
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1936389
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
Formel vægt 177.03
Procent renhed 98%