Få mere at vide
3,5-dichlorbenzoylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027703
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11450538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24676.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2905-62-6 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-62-6
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.45
MDL nummer MFCD00009817
InChI nøgle GGHLXLVPNZMBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzoylchloride, dichlorobenzoylchloride 3,5-, pubchem10805, dsstox_cid_7506, acmc-209h6l, dsstox_rid_78478, dsstox_gsid_27506, ksc204k6p, 3,5-dichloro benzoyl chloride
PubChem CID 76191
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 24°C to 28°C
Tæthed 1.478
Kogepunkt 245°C
Flammepunkt 137°C (278°F)
Brydningsindeks 1.582
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1940681
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 209.46
Procent renhed 96%