Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. p-7022407
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11432168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15168.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-36-5
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.007
MDL nummer MFCD00002494
InChI nøgle CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 185°C to 187°C
Mængde 5 g
Beilstein 2044776
Formel vægt 191.01
Procent renhed 99%