Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11432168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432168 5 g 5g
11442168 25 g 25g
11452168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15168.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-36-5
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.007
MDL nummer MFCD00002494
InChI nøgle CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 185°C to 187°C
Mængde 5 g
Beilstein 2044776
Formel vægt 191.01
Procent renhed 99%