Få mere at vide
3,5-dichlorbenzhydrazid, 97%
Artikelnummer. 11460487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460487 5 g 5g
11450487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22383.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 62899-78-9 | C7H6Cl2N2O | 205,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62899-78-9
Molekylær formel C7H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 205.04
MDL nummer MFCD00833411
InChI nøgle DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
PubChem CID 2735966
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzhydrazide
Smeltepunkt 205 °C til 207 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 205.04
Procent renhed 97%