Få mere at vide
3,5-dichlorbenzen-1-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585954
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10585954 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10026384 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00894DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62899-78-9
Molekylær formel C7H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 205.04
MDL nummer MFCD00833411
InChI nøgle DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
PubChem CID 2735966
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.04
Procent renhed 97%