Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11460933
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460933 5 g 5g
11450933 1 g 1g
11470933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13325.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10203-08-4 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
3,5-dichlorbenzaldehyd blev anvendt som startreagens under syntese afβ -aryl-β -aminosyreenantiomerer. Det blev brugt til syntese af dichlorphenylpyrodruesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-
dichlorbenzaldehyd blev anvendt som startreagens under syntese afβ -aryl-β -aminosyreenantiomerer. Det blev brugt til syntese af dichlorphenylpyrodruesyre.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10203-08-4
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.008
MDL nummer MFCD00003352
InChI nøgle CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
PubChem CID 35746
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 60°C to 66°C
Kogepunkt 235°C to 240°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 2040553
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 175.01
Procent renhed 97%