Få mere at vide
3,5-diclor-4-hydroxybenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11489743
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489743 100 g 100g
11469743 5 g 5g
11479743 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12923.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3336-41-2 | C7H4Cl2O3 | 207,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3336-41-2
Molekylær formel C7H4Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 207.01
MDL nummer MFCD00002550
InChI nøgle AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
PubChem CID 18749
ChEBI CHEBI:53685
IUPAC navn 3,5-dichlor-4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 265 °C til 270 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2616297
Formel vægt 207.01
Procent renhed 97%