Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11479743
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11479743
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12923.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3336-41-2 | C7H4Cl2O3 | 207.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3336-41-2
Molekylær formel C7H4Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 207.01
MDL nummer MFCD00002550
InChI nøgle AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
PubChem CID 18749
ChEBI CHEBI:53685
IUPAC navn 3,5-dichlor-4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 265°C to 270°C
Mængde 25 g
Beilstein 2616297
Formel vægt 207.01
Procent renhed 97%