Få mere at vide
3,5-diclor-4-hydroxybenzoesyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 265 °C til 270 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2616297 |
| Formel vægt | 207.01 |
| Procent renhed | 97% |