Få mere at vide
3,5-dichlor-4-hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10005222
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10005222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10548033 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10005222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00194DA
Kemiske identifikatorer
CAS 2314-36-5
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.007
MDL nummer MFCD00017605
InChI nøgle LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 16839
IUPAC navn 3,5-dichlor-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 191.01
Procent renhed 97%