Få mere at vide
3,5-dichlor-4-fluor-1-nitrobenzen, 95%
Artikelnummer. 15437848
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437848 25 g 25g
15427848 5 g 5g
15447848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61321.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3107-19-5 | C6H2Cl2FNO2 | 209,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3107-19-5
Molekylær formel C6H2Cl2FNO2
Molekylvægt (g/mol) 209.99
MDL nummer MFCD00129963
InChI nøgle VMAATSFMXSMKPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro, 2,6-dichloro-4-nitrofluorobenzene, zlchem 371, pubchem4387, acmc-209hk6, ksc495g6p, 3,5-dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro-benzene
PubChem CID 76554
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-fluor-5-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(F)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 209.99
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver