Få mere at vide
3,5-dichlor-4-(2-chlor-4-nitrophenoxy)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532452
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10532452 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10783033 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532452 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB03983DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-06-5
Molekylær formel C12H5Cl4NO5S
Molekylvægt (g/mol) 417.034
MDL nummer MFCD00052029
InChI nøgle YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
PubChem CID 2774361
IUPAC navn 3,5-dichlor-4-(2-chlor-4-nitrophenoxy)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 417.05
Procent renhed 97%