missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dichloro-2-methyl-benzoquinone, TRC

Artikelnummer. 17974705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974705 50 mg
17971385 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17974705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43535550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40100-98-9
Molekylær formel C7 H4 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 191.011
Synonym 3,5-Dichloro-2-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
IUPAC navn 3,5-dichloro-2-methyl-1,4-benzoquinone
SMIL CC1=C(Cl)C(=O)C(=CC1=O)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-2-methyl-benzoquinone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c1-3-5(10)2-4(8)7(11)6(3)9/h2H,1H3
Formel vægt 189.9588
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.