Få mere at vide
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11342397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342397 5 g 5g
11352397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10006.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3321-92-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3321-92-4
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.034
MDL nummer MFCD00016417
InChI nøgle CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 3',5'-dichloro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-dichloro-2-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2-acetyl-4,6-dichlorophenol, 2'-hydroxy-3',5'-dichloroacetophenone, ethanone, 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dichloro-2-hydroxybenzene, acmc-1cq4k, 4,6-dichloro-2-acetylphenol
PubChem CID 520608
IUPAC navn 1-(3,5-dichlor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Kogepunkt 132°C to 134°C (18 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1638099
Formel vægt 205.04
Procent renhed 99%